Läs mer
Huminsyra natriumsalt, teknik 50-60 % (som humussyra)
Produktkod. 15426395
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426395 100 g 100g
15436395 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041748.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226,139 g/mol
Humussyranatriumsalt är en huvudkomponent i humusämnen. Det ökar växternas tillväxt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68131-04-4
Molekylformel C9H8Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 226.139
MDL-nummer MFCD00135560
InChI-nyckel HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC-namn dinatrium;bicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylat
LEDER C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Humic acid sodium salt
Smältpunkt >300°C
Färg Svart
Anteckningar om analysprocent (som humussyra)
Merck Index 14,4752
Löslighetsinformation Soluble in water (33.3 mg in 1 mL)
Procent renhet 50 to 60%
Kvalitet Teknisk
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Humic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Humic acids, sodiumsalts
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.