Läs mer
Huminsyra
Produktkod. 11398898
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398898 25 g 25g
11388898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041747.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1415-93-6
Metallkelator; pigment. Humussyra används som ett jordtillskott i jordbruket och mänskligt näringstillskott. Det används för att förbättra tillväxten och odlingen av grödor, citrus, gräs, blommor. Det används också för att förbättra styrkan hos jordar med organisk brist. Det används för att stimulera immunförsvaret och behandla influensa, fågelinfluensa, svininfluensa och andra virusinfektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1415-93-6
MDL-nummer MFCD00147177
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Humic acid
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten, med mycket svullnad. Löslig i organiska lösningsmedel som aceton och bensenol. Lätt löslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.