Läs mer
Memmert™ Fuktkammare HCP
Produktkod. 15820096 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
56 l
107 l
156 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15820096 56 l Varje
15810096 107 l Varje
15946592 156 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15820096 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer HCP50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107784.14 SEK
    91749.76 SEK / Paket med 1
    Save 16034.38 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för miljötester, miljösimulering, accelererade livslängdstester och 85/85-tester.
Bekväm, pålitlig och säker - dessa tre ord beskriver Memmert fuktkammare HCP.
  • Modellstorlekar: 50, 105, 150, 240
  • Temperaturjusteringsområde: +18 C°till +90°C
  • Fuktighetsjusteringsområde: 20 till 95 % rh
  • Allround värmesystem: absolut homogen temperaturfördelning tack vare värmesystemet på 6 sidor
  • Modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • AtmoCONTROL-programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Aktiv mikroprocessorkontroll för luftfuktning och avfuktning (20– 95 % rh) säkerställer en idealisk homogenitet av temperatur, fuktighet och korta återhämtningstider efter öppning av dörren
  • Fuktförsörjning med destillerat vatten från extern tank med självsugande pump
  • AutoSAFETY: extra integrerad över- och undertemperaturvakt
  • Pålitlig och felsäker, även efter år av kontinuerlig drift
Fuktkammaren HCP säkerställer en idealisk homogenitet av temperatur, fuktighet samt korta återhämtningstider efter öppning av dörren. Kammaren är praktiskt taget underhållsfri och garanterar absolut tillförlitlighet och säkerhet.
Alla Memmert fuktkammare HCP kommer att levereras med en TwinDISPLAY.
TwinDISPLAY erbjuder maximal bekvämlighet för komplexa processer. Om tillämpningen kräver enastående precision och tillförlitlighet i kombination med intuitiv drift samt dubbelt övertemperaturskydd med visuellt larm, kommer TwinDISPLAY-modellerna att ge den funktionalitet, bekvämlighet och säkerhet som krävs. Via den intuitiva kontrollen och loggningsmjukvaran AtmoCONTROL kan även komplexa processer programmeras snabbt och enkelt. Flera övertemperaturskydd, visuella och akustiska larm samt möjlighet att skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser som gör att det finns tid över för det som verkligen betyder något.
Specifikationer
Noggrannhet 0,1 °C
Larmtyper Hörbart och visuellt
Kapacitet (metrisk) Hylla 15 kg
Certifikat och efterlevnad DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
Kompressor Nej
Controllertyp TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Beskrivning Ethernet och USB gränssnitt
Kapacitet (metrisk) 56 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 5
Pluggtyp Tysk variant
Relativ luftfuktighet 20 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) 18 °C till 90 °C
Typ Fuktkammare
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Dörr stil Helt isolerad dörr i rostfritt stål
För användning med (applikation) Den är lämpad för miljötestning, miljösimulering, accelererade livslängdstester och 85/85 tester enligt IEC 60068-2-67 och IEC 60068-2-78.
Rammaterial Rostfritt stål
Fuktighetsnoggrannhet 0.5% rh
Fuktighetskontroll Aktiv mikroprocessorkontroll för befuktning och avfuktning
Fuktighetsdisplay 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Fuktighetsområde 20 till 95 %
Fuktighetskälla Fuktförsörjning med vatten (endast för avmineraliserat vatten med en konduktivitet på 5 till 10μ S/cm och ett pH-värde mellan 5 och 7; från en extern tank) av en självsugande pump
Isolering Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Bärande kapacitet (metrisk) 75 kg
Modell HCP50
Antal dörrar 1
Portstorlek 40 mm klar diameter
Produktlinje Fuktkammare
Programmerbarhet AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
Kvantitet 1 st
Sensortyper Temperaturgivare 2 Pt100-givare DIN klass A
Hyllmaterial Rostfritt stål
Frakt skick Apparaterna måste transporteras stående
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperatursensor 2 Pt100 Klass A i 4-trådskrets
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 330 x 400 x 425 mm
Längd (metrisk) 521 mm
Längd (metrisk) Interiör 330 mm
Bredd (metrisk) 559 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 795 mm
Höjd (metrisk) interiör 425 mm
Djup (metriskt) 521 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Fraktvikt (metrisk) 74 kg
Vikt (metrisk) 55 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz