Läs mer
Rotronic™ Fuktstandarder
Produktkod. 11930665
Change view
Typ:
Fuktstandard
Lösningstyp:
80% RH
Produktkod. Typ Lösningstyp
11930665 Fuktstandard 80% RH
1 options
Produktkod. 11930665 Leverantör Rotronic™ Leverantörsnummer EA80SCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1721.13 SEK
    1102.86 SEK / Paket med 5
    Save 618.27 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Innehåller
SCS spårbar kalibreringscertifikat, textilpads, kalibreringsinstruktioner
För kalibrering och justering på plats av ROTRONIC-prober med handhållet instrument
Med fuktstandarder, kalibreringsenhet och HW4-programvara som körs på en PC är detta enkelt att uppnå.
  • Ampuller innehåller omättade saltlösningar
  • Enkel och säker kalibreringsmetod på plats
  • Obegränsad lagringstid
Specifikationer
Förpackning 0.8
Analyscertifikat SCS spårbar kalibreringscertifikat, textilpad, kalibreringsinstruktion
Teknik Kalibrering och justering av Rotronic sond på plats
För användning med (utrustning) Rotronic Instrument
Lösningstyp 80% RH
Typ Fuktstandard
compliance-icons
Produktbeteckning
  • etalon d'humidite 80% HR
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride