Läs mer
α-Humulene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313535
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313535 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30313535 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010040IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Humulene
CAS 6753-98-6
Analyt- eller komponentnamn alpha-Humulene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H24
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (1E,4E,8E)-, 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (E,E,E)- (8CI), α-Humulene (6CI,7CI), (1E,4E,8E)-2,6,6,9-Tetramethyl-1,4,8-cycloundecatriene, (±)-α-Humulene, Humulene, α-Caryophyllene
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7-,14-10+
LEDER C\C\1=C\CC\C(=C\CC(C)(C)\C=C\C1)\C
IUPAC-namn (1Z,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcycloundeca-1,4,8-triene
Lösningsmedel eller matris Isopropanol
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 204.1878 g/mol