Läs mer
Humulene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Humulene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7-,14-10+ |
| Formel vikt | 204.1878 |