Läs mer
(±)-Huperzine A, MedChemExpress
Beskrivning
(±)-Huperzine A, an active Lycopodium alkaloid extracted from traditional Chinese herb, is a potent, selective and reversible acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and has been widely used in China for the treatment of Alzheimer's disease (AD).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Huperzine A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 120786-18-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H18N2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (206.34 mM) |
| LEDER | O=C1C=CC(C(/C2=C/C)(N)CC(C)=CC2C3)=C3N1 |
| Visa mer |