Läs mer
(+/-)-Huperzine A, TRC
Produktkod. 30407573
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30407573 5 mg
1 options
Produktkod. 30407573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8260035MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Huperzine A
CAS 120786-18-7
Molekylformel C15 H18 N2 O
Kvantitet 5 mg
Synonym (11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, (±)-Huperzine A, (5α,9β,11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, Fordine, (5α,9β,11E)-(±)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
LEDER C\C=C\1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(=C2)C
IUPAC-namn (13E)-1-amino-13-etyliden-11-metyl-6-azatricyklo[7.3.1.02,7]trideca-2(7),3,10-trien-5-one
Molekylvikt (g/mol) 242.316
Formel vikt 242.142