Läs mer
Hamilton™ HV4-1 VENTIL
Descrizione
Den lilla ventilkroppen med sin kemiskt inerta PTFE/CTFE-flödesväg är idealisk för lågtrycksapplikationer (100 psi). Alla HV-pluggventiler låter dig välja och byta ut en mängd olika kopplingar, adaptrar och slangar, inklusive han- och honluers, FEP-slangenheter och adaptrar som träs direkt in i ventilen och ger en oändlig mängd ventilkonfigurationer för alla flödestillämpningar.
Specifikationsblad
- Ventilmodell– 4-1
- Beskrivning av ventilmodell– 180° Flödesväg 4-portar
- Vätskeväg– PTFE/CTFE
- Ventilstorlek– HV
- Nominell portdiameter– 0,059 tum (1,5 mm)
- Ventil Ytterkropp Dimension– 0,75 tum (19,1 mm)
- Material för hölje– Aluminium
- Total dödvolym– 19μ L
- Aktiverad– Manuell
- Bryt bort vridmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
- Panelmontering– Inga
- Tråddjup– 0,219 tum (5,6 mm)
- Gängad anslutning–¼ -28
- Driftstemperatur hög– 38° C (100° F)
- Driftstemperatur låg– -12° C (10° F)
- Driftstryck– 0 till 100 psig (0 till 6,9 bar)
- Lagringstemperatur hög– 38° C (100° F)
- Lagringstemperatur låg– -18° C (0° F)
Specifica
Specifica
| Aktivering | Manuell |
| Läge | Distribution |
| Typ | HV |
| Antal hamnar | 4 portar |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.