Läs mer
Hamilton™ HVC standard keramiska ventiler
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Modell:
3-2 modell
3-5 Modell
T 3-2 modell
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Styv keramisk vätskebana är resistent mot repor från saltkristaller
- Ger överlägsen livslängd och prestanda
- Exceptionellt lätt att serva och modifiera
- Maximerar flexibilitet och värde
- Idealisk för lågtrycksapplikationer
- Alla HVC-ventiler har ett gängdjup på 1/4 in.-28 UNF
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 3-2 modell, 3 portar, aluminiumhus |
| För användning med | PSD/2 och 3 sprutdrivningsmoduler |
| Material | Aluminium |
| Modell | 3-2 modell |
| Typ | Keramisk HV-ventil |