Läs mer
Hamilton™ HVC standard keramiska ventiler
Produktkod. 11593394
Change view
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Modell:
3-2 modell
3-5 modell
3-5-modellen
T 3-2 modell
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Modell Förpackningsstorlek
11593394 Rostfritt stål 3-2 modell Varje
11543314 Aluminium 3-2 modell Varje
11583404 Rostfritt stål 3-5-modellen Varje
11573344 Aluminium 3-5 modell Varje
11513484 Aluminium T 3-2 modell Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11593394 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 676301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6380.00 SEK
    5860.87 SEK / Paket med 1
    Save 519.13 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Designad för att ge överlägsen prestanda med saltlösningar.
  • Styv keramisk vätskebana är resistent mot repor från saltkristaller
  • Ger överlägsen livslängd och prestanda
  • Exceptionellt lätt att serva och modifiera
  • Maximerar flexibilitet och värde
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer
Specifikationer
Beskrivning 3-2 modell, 3 portar, hölje i rostfritt stål
För användning med PSD/2 och 3 sprutdrivningsmoduler
Material Rostfritt stål
Modell 3-2 modell
Typ Keramisk HV-ventil