Läs mer
Hamilton™ HVCX stora keramiska ventiler
Produktkod. 11593444
Change view
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Modell:
4-5 Modell
8-5 modell
För användning med:
PSD/2 och 3 sprutdrivningsmoduler
PSD/4 och 8 sprutdrivningsmoduler
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Modell För användning med unitSize
11593444 Rostfritt stål 4-5 Modell PSD/2 och 3 sprutdrivningsmoduler Varje
11573494 Aluminium 4-5 Modell PSD/2 och 3 sprutdrivningsmoduler Varje
11557884 Rostfritt stål 8-5 modell PSD/2 och 3 sprutdrivningsmoduler Varje
11583434 Aluminium 4-5 Modell PSD/4 och 8 sprutdrivningsmoduler Varje
11583494 Aluminium 8-5 modell PSD/4 och 8 sprutdrivningsmoduler Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11593444 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 676501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ge överlägsen prestanda med saltlösningar.
  • Styv keramisk vätskebana är resistent mot repor från saltkristaller
  • Ger överlägsen livslängd och prestanda
  • Exceptionellt lätt att serva och modifiera
  • Maximerar flexibilitet och värde
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer
Specifikationer
Beskrivning 4-5 modell, 4 portar, hölje i rostfritt stål
För användning med PSD/2 och 3 sprutdrivningsmoduler
Material Rostfritt stål
Modell 4-5 Modell
Typ Keramisk stor kroppsventil