Läs mer
Hamilton™ HVD4-5 VENTIL
Aktivering:
Manuell
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationsblad
- Ventilmodell– 4-5
- Beskrivning av ventilmodell– Distribution Flow Path 4-portar
- Vätskeväg– PTFE/CTFE
- Ventilstorlek– HV
- Nominell portdiameter– 0,059 tum (1,5 mm)
- Ventil Ytterkropp Dimension– 0,75 tum (19,1 mm)
- Material för hölje– Aluminium
- Total dödvolym– 16.8μ L
- Aktiverad– Manuell
- Bryt bort vridmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
- Panelmontering– Inga
- Driftstemperatur hög– 38° C (100° F)
- Driftstemperatur låg– -12° C (10° F)
- Driftstryck– 0 till 100 psig (0 till 6,9 bar)
- Lagringstemperatur hög– 38° C (100° F)
- Lagringstemperatur låg– -18° C (0° F)
Specifikationer
Specifikationer
| Aktivering | Manuell |
| Antal hamnar | Distributionsflödesväg 4 portar |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur