Läs mer
Hamilton™ HVDP 2-5 ventil för renings- och fällsprutor
Produktkod. 11510072
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11510072 Svart Varje
1 options
Produktkod. 11510072 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00 SEK
    1893.57 SEK / Paket med 1
    Save 331.43 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
För användning med Hamilton Purge och Trap-sprutor.
  • Med kvinnlig luer
  • 2-5 modell
  • Hjälper till vid analys av dricksvattenprover enligt EPA:s rensnings- och fällkoncentrationstekniker
Specifikationer
Anslutningstyp Kvinna Luer
Färg Svart