Läs mer
Invitrogen™ Human HVEM/TNFRSF14 ELISA Utrustning
Produktkod. 15465153
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465153 96 tester 1 uppsättning
17115589 5 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465153 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHTNFRSF14
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Herpes Virus Entry Mediator (HVEM/TNFSF14) ELISA kvantifierar Hu HVEM i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu HVEM. Metodens princip The Human HVEM solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
TNFRSF14 är en medlem av superfamiljen TNF-receptorer. TNFRSF14 identifierades som en cellulär mediator för inträde av herpes simplex-virus (HSV). Bindning av HSV-virushöljesglykoprotein D (gD) till TNFRSF14 har visat sig vara en del av den virala inträdesmekanismen. Den cytoplasmatiska regionen av TNFRSF14 visade sig binda till flera TRAF-familjemedlemmar, vilket kan förmedla signaltransduktionsvägarna som aktiverar immunsvaret. Aktivering av signaltransduktionsvägen som involverar TNFRSF14 i T-celler stimulerar T-cellsproliferation och cytokinproduktion, vilket leder till inflammation och förbättrad CTL-medierad tumörimmunitet, vilket tyder på att dessa proteiner kan vara användbara som potentiella mål för att kontrollera cellulära immunsvar. Flera alternativt splitsade transkriptvarianter har beskrivits, men fullängdskaraktären hos några av dessa TNFRSF14-varianter har inte bestämts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q92956
Analysintervall 32,77 till 8000 pg/ml
Analyskänslighet 30 pg/mL
Kalibreringsområde 30 pg/ml till 8000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokiner& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 120, 3, 17 IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7. delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 8764
Gensymbol CD258,HVEML,LIGHT,LTg
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Biomarkör-relaterade vägar
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym RP3-395M20.6, ATAR, CD270, HVEA, HVEM, LIGHTR, TR2
Mål TNFRSF14 (HVEM)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.