Läs mer
Invitrogen™ Human HVEM/TNFRSF14 ELISA Utrustning
Description
TNFRSF14 är en medlem av superfamiljen TNF-receptorer. TNFRSF14 identifierades som en cellulär mediator för inträde av herpes simplex-virus (HSV). Bindning av HSV-virushöljesglykoprotein D (gD) till TNFRSF14 har visat sig vara en del av den virala inträdesmekanismen. Den cytoplasmatiska regionen av TNFRSF14 visade sig binda till flera TRAF-familjemedlemmar, vilket kan förmedla signaltransduktionsvägarna som aktiverar immunsvaret. Aktivering av signaltransduktionsvägen som involverar TNFRSF14 i T-celler stimulerar T-cellsproliferation och cytokinproduktion, vilket leder till inflammation och förbättrad CTL-medierad tumörimmunitet, vilket tyder på att dessa proteiner kan vara användbara som potentiella mål för att kontrollera cellulära immunsvar. Flera alternativt splitsade transkriptvarianter har beskrivits, men fullängdskaraktären hos några av dessa TNFRSF14-varianter har inte bestämts.
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | Q92956 |
| Analysintervall | 32,77 till 8000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 30 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 8764 |
| Gensymbol | TNFRSF14 |
| Interassay CV | <12% |
| Show More |