Läs mer
Novus Biologicals™ HVEM/TNFRSF14 Overexpression Lysate
Produktkod. 18231970 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18231970
Brand: Novus Biologicals™ NBL117150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The HVEM/TNFRSF14 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21167 and based on accession number NM_382. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14 (herpesvirus entry mediator) (TNFRSF14), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only