Läs mer
Hamilton™ HVP-panelmonterade ventiler
Produktkod. 10054791
Change view
Volymprov (metriskt).:
21μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volymprov (metriskt). Förpackningsstorlek
10054791 21μ L Varje
1 options
Produktkod. 10054791 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1484.11 SEK / Paket med 1
    Save 185.89 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kan monteras i paneler vilket möjliggör anpassad installation i kontrollpaneler eller instrument.
  • Manuellt manövrerad
  • Grundenhet för styrning av vätskor
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer
Specifikationer
Volymprov (metriskt). 21μ L
Material Aluminium (hus)
Typ Miniventil
Temperatur (metrisk) Max 38 °C