Läs mer
Hamilton™ HVP-panelmonterade ventiler
Beskrivning
- Manuellt manövrerad
- Grundenhet för styrning av vätskor
- Idealisk för lågtrycksapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Volymprov (metriskt). | 14μ L |
| Beskrivning | 4-4 modell, 4 portar, loop flödesväg |
| Material | Aluminium (hus) |
| Temperatur (metrisk) Max | 38 °C |