Läs mer
Hamilton™ HVP4-3 VENTIL
Produktkod. 11572395
Change view
Aktivering:
Manuell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Aktivering Förpackningsstorlek
11572395 Manuell Varje
1 options
Produktkod. 11572395 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 SEK
    1382.17 SEK / Paket med 1
    Save 197.83 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Hamilton (HV) pluggventiler ger en ekonomisk och flexibel metod för att skräddarsy ett vätskeflödeskontrollsystem, från en enkel på/av-ventil till ett mer komplext flerventilsarrangemang, med en kombination av sling- och fördelningsventiler.
Specifikationsblad
  • Ventilmodell 4-3 Ventilmodell
  • Beskrivning“ T” Flödesväg 4-portar
  • Vätskebana PTFE/CTFE
  • Ventilstorlek HVP Nominell portdiameter 0,059 tum (1,5 mm)
  • Ventilens yttre kroppsmått 0,75 tum (19,1 mm)
  • Material för hölje Aluminium
  • Total dödvolym 25.3μ L
  • Manövrerat manuellt brytmoment 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Panelmontering Ja
  • Paneltjocklek 0,150 tum (3,8 mm)
  • Gängdjup 0,219 tum (5,6 mm)
  • Gängad anslutning¼ -28
  • Driftstemperatur hög 38° C (100° F)
  • Driftstemperatur låg -12° C (10° F)
  • Driftstryck 0 till 100 psi (0 till 6,9 bar)
  • Lagringstemperatur hög 38° C (100° F)
  • Lagringstemperatur Låg -18° C (0° F)
Specifikationer
Aktivering Manuell
Antal hamnar T Flödesväg 4 portar