Läs mer
Hamilton™ HVX Large Body Ventiler
Diameter (metrisk) yttre slang:
1,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fysiskt de största ventilerna
- Även måttligt viskösa vätskor flyter fritt
- Exceptionellt lätt att serva och modifiera
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminiumlegering |
| Diameter (metrisk) yttre slang | 3 mm |
| Inkluderar | 4-4 modell, 4 portar |
| Driftstryck | 100 psig/6,9 bar |
| Typ | Loop Flow Path |
| Temperatur (metrisk) Max | 38 °C |