Läs mer
Hamilton™ HVXD6-5 VENTIL
Produktkod. 11590322
Change view
Aktivering:
Manuell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Aktivering Förpackningsstorlek
11590322 Manuell Varje
1 options
Produktkod. 11590322 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3715.00 SEK
    3407.71 SEK / Paket med 1
    Save 307.29 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Hamilton (HV) pluggventiler ger en ekonomisk och flexibel metod för att skräddarsy ett vätskeflödeskontrollsystem, från en enkel på/av-ventil till ett mer komplext flerventilsarrangemang, med en kombination av sling- och fördelningsventiler.
Den lilla ventilkroppen med sin kemiskt inerta PTFE/CTFE-flödesväg är idealisk för lågtrycksapplikationer (100 psi). Alla HV-pluggventiler låter dig välja och byta ut en mängd olika kopplingar, adaptrar och slangar, inklusive han- och honluers, FEP-slangenheter och adaptrar som träs direkt in i ventilen och ger en oändlig mängd ventilkonfigurationer för alla flödestillämpningar.
  • Ventilmodell– 6-5
  • Beskrivning av ventilmodell– Distributionsflödesväg 6-portar
  • Vätskeväg– PTFE/CTFE
  • Ventilstorlek– HVX
  • Nominell portdiameter– 0,059 tum (1,5 mm)
  • Ventil Ytterkropp Dimension– 1 tum (25,4 mm)
  • Material för hölje– Aluminium
  • Total dödvolym– 27.2μ L
  • Aktiverad– Manuell
  • Bryt bort vridmoment– 65 i oz. (455 mNm)
  • Panelmontering– Ja
  • Paneltjocklek– 0,625 tum (15,9 mm)
  • Tråddjup– 0,219 tum (5,6 mm)
  • Gängad anslutning–¼ -28
  • Driftstemperatur hög– 38° C (100° F)
  • Driftstemperatur låg– -12° C (10° F)
  • Driftstryck– 0 till 100 psig (0 till 6,9 bar)
  • Lagringstemperatur hög– 38° C (100° F)
  • Lagringstemperatur låg– -18° C (0° F)
Specifikationer
Aktivering Manuell
Läge Distribution
Typ HVX
Antal hamnar 6 portar