Läs mer
Hamilton™ HVXL6-6 VENTIL
Beskrivning
Specifikationsblad
- Ventilmodell– 6-6
- Beskrivning av ventilmodell– Loop Flow Path 6-portar
- Vätskeväg– PTFE/CTFE
- Ventilstorlek– HVX
- Nominell portdiameter– 0,040 tum (1 mm)
- Ventil Ytterkropp Dimension– 1 tum (25,4 mm)
- Material för hölje– Aluminium
- Total dödvolym– 7.5μ L
- Aktiverad– Manuell
- Bryt bort vridmoment– 65 i oz. (455 mNm)
- Panelmontering– Ja
- Paneltjocklek– 0,625 tum (15,9 mm)
- Tråddjup– 0,219 tum (5,6 mm)
- Gängad anslutning–¼ -28
- Driftstemperatur hög– 38° C (100° F)
- Driftstemperatur låg– -12° C (10° F)
- Driftstryck– 0 till 100 psig (0 till 6,9 bar)
- Lagringstemperatur hög– 38° C (100° F)
- Lagringstemperatur låg– -18° C (0° F)
Specifikationer
Specifikationer
| Aktivering | Manuell |
| Typ | HVXL6-6 VENTIL |
| Antal hamnar | Loop Flow Path 6 portar |
| Statormaterial | PTFE/CTFE |