Läs mer
Hamilton™ HVXM 6-5 VENTIL
Produktkod. 11590312
Change view
Aktivering:
Modulär ventilpositionerare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Aktivering Förpackningsstorlek
11590312 Modulär ventilpositionerare Varje
1 options
Produktkod. 11590312 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 36760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 SEK
    2795.89 SEK / Paket med 1
    Save 389.11 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Hamilton (HV) pluggventiler ger en ekonomisk och flexibel metod för att skräddarsy ett vätskeflödeskontrollsystem, från en enkel på/av-ventil till ett mer komplext flerventilsarrangemang, med en kombination av sling- och fördelningsventiler.
Specifikationsblad
  • Ventilmodell– 6-5
  • Beskrivning av ventilmodell– Distributionsflödesväg 6-portar
  • Vätskeväg– PTFE/CTFE
  • Ventilstorlek– HVXM
  • Nominell portdiameter– 0,059 tum (1,5 mm)
  • Ventil Ytterkropp Dimension– 1 tum (25,4 mm)
  • Material för hölje– Aluminium
  • Total dödvolym– 27.2μ L
  • Aktiverad– Modulär ventilpositionerare
  • Bryt bort vridmoment– 65 i oz. (455 mNm)
  • Panelmontering– Inga
  • Tråddjup– 0,219 tum (5,6 mm)
  • Gängad anslutning–¼ -28
  • Driftstemperatur hög– 38° C (100° F)
  • Driftstemperatur låg– -12° C (10° F)
  • Driftstryck– 0 till 100 psig (0 till 6,9 bar)
  • Lagringstemperatur hög– 38° C (100° F)
  • Lagringstemperatur låg– -18° C (0° F)
Specifikationer
Aktivering Modulär ventilpositionerare
Typ HVXM 6-5 VENTIL
Antal hamnar Distributionsflödesväg 6 portar
Statormaterial PTFE/CTFE