missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HX 531, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HX 531 |
| CAS | 188844-34-0 |
| Molekylformel | C29H29N3O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(7,8,9,10-Tetrahydro-5,7,7,10.10-pentamethyl-2-nitro-5H-benzo[b]naphtho[2,3-e][1,4]-diazepin-12-yl)-benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C29H29N3O4/c1-28(2)12-13-29(3,4)22-16-25-20(15-21(22)28)26(17-6-8-18(9-7-17)27(33)34)30-23-14-19(32(35)36)10-11-24(23)31(25)5/h6-11,14-16H,12-13H2,1-5H3,(H,33,34) |
| LEDER | CC1(C2=C(C(C)(CC1)C)C=C(C3=C2)N(C4=C(N=C3C5=CC=C(C=C5)C(O)=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C4)C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.56 |
| Formel vikt | 483.2158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?