Läs mer
Hyaluronsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11450112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450112 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11450112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215993350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13680.00 SEK
    13028.02 SEK / 50mg
    Save 651.98 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Används i studien av aktivering av MAPK ERK efter Leishmania amazonensis, infektion av makrofager. Hyaluronsyra, MP Biomedicals är en polymer med hög viskositet och hög molekylvikt som består av upprepade dimera enheter av glukuronsyra och N-acety
En mukopolysackarid som består av upprepade dimera enheter av glukuronsyra och N-acetylglukosamin som utgör kärnan av komplexa proteoglykanaggregat som finns i extracellulär matris.
Specifikationer
CAS 9004-61-9
Molekylformel C28H44N2O23
Kvantitet 50 mg
Synonym hyaluronic acid, dsstox_cid_26750, dsstox_rid_81875, dsstox_gsid_46750, 4xi-alpha-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-3xi-2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-ribo-hexopyranosyl-1->4-5xi-beta-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-2-acetylamino-2-deoxy-d-glucopyranose
Löslighetsinformation Löser sig vid 10 mg/ml i analytiskt vatten för att ge en klar, viskös lösning, efter att ha blockat över natten vid 5 °C och sedan rört om i rumstemperatur i cirka 1 timme.
InChI-nyckel KIUKXJAPPMFGSW-YXBJCWEESA-N
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O)NC(=O)C)O)O
IUPAC-namn (2S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,5S,6R)-3-acetamido-2-[(3S,4R,5R,6R)-6-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxa n-4-yl]oxi-2-karboxi-4,5-dihydroxioxan-3-yl]oxi-5-hydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-4-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-karboxylsyra syra
Molekylvikt (g/mol) 776.651
PubChem CID 24728612
Formel vikt 50 000 till 8x106 (Lit.)
Fysisk form Pulver