Läs mer
Hyaluronsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440112 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11440112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215993310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3450.00 SEK
    3283.30 SEK / 10mg
    Save 166.70 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Hyaluronsyra från nötkreatursglaskropp
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyaluronic Acid
CAS 9004-61-9
Färg Solbränna
Molekylformel C28H44N2O23
Kvantitet 10 mg
Synonym hyaluronic acid, dsstox_cid_26750, dsstox_rid_81875, dsstox_gsid_46750, 4xi-alpha-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-3xi-2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-ribo-hexopyranosyl-1->4-5xi-beta-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-2-acetylamino-2-deoxy-d-glucopyranose
InChI-nyckel KIUKXJAPPMFGSW-YXBJCWEESA-N
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O)NC(=O)C)O)O
IUPAC-namn (2S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,5S,6R)-3-acetamido-2-[(3S,4R,5R,6R)-6-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxa n-4-yl]oxi-2-karboxi-4,5-dihydroxioxan-3-yl]oxi-5-hydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-4-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-karboxylsyra syra
Molekylvikt (g/mol) 776.651
PubChem CID 24728612
Fysisk form Kristallint pulver