Läs mer
Hyaluronic acid sodium salt, BLD Pharm™
Produktkod. 31328191
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31328191 5 g
31326610 100 g
31326995 25 g
31326072 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31328191 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1340655g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Mol wt 750,000 to 1,000,000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyaluronic acid sodium salt
CAS 9067-32-7
MDL-nummer MFCD00875848
Kvantitet 5 g
LEDER NONE