Läs mer
Hyaluronsyra natriumsalt, Streptococcus equi, 91 %
Produktkod. 15480687
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480687 1 g 1g
15488579 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66993.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.05 SEK
    1018.65 SEK / 1g
    Save 116.40 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Hyaluronsyranatriumsalt, CAS # 9067-32-7, är en sur mukopolysackarid som produceras av bakterien Streptococcus zooepidemicus och som är riklig i däggdjurens extracellulära matris. | CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417,30 g/mol
Bakteriell hyaluronsyra (HA) är en naturlig icke-sulfaterad glykosaminoglykan med hög molekylvikt som kan användas för att studera formuleringar av icke-animaliska geler som potentiellt är användbara för procedurer som förstärkning av mjukvävnad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Hyaluronsyranatriumsalt är en komponent i den extracellulära matrisen som är potentiellt användbar för mjukvävnadsförstärkningsprocedurer
Ansökan
•Hyaluronsyranatriumsalt kan användas i formuleringar av icke-animaliska geler som används i studier av mjukvävnadsförstärkning
• Det kan användas i laboratorieutveckling av artificiell ledvätska
• Det kan också användas för att studera dess roll i oxidativ stress och tumörprogression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9067-32-7
Molekylformel (C14H20NO11Na)n
Molekylvikt (g/mol) 417.30
MDL-nummer MFCD00875848
InChI-nyckel YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
IUPAC-namn Natriumhyaluronat
LEDER CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyaluronic acid sodium salt
Typ Hyaluronsyra natriumsalt
Namnnotering Streptococcus equi
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,4757
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Procent renhet 91%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.