Läs mer
Hyaluronsyra natriumsalt, Streptococcus equi, 91 %
Beskrivning
Bakteriell hyaluronsyra (HA) är en naturlig icke-sulfaterad glykosaminoglykan med hög molekylvikt som kan användas för att studera formuleringar av icke-animaliska geler som potentiellt är användbara för procedurer som förstärkning av mjukvävnad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Hyaluronsyranatriumsalt är en komponent i den extracellulära matrisen som potentiellt är användbar för mjukvävnadsförökningsprocedurer
Tillämpning
• Hyaluronsyranatriumsalt kan användas i formuleringar av icke-animaliska geler som används i mjukvävnadsaugmentationsstudier
• . Det kan användas i laboratorieutveckling av konstgjord synovialvätska
• . Det kan också användas för att studera dess roll i oxidativ stress och tumörprogression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hyaluronic acid sodium salt |
| Typ | Hyaluronsyra natriumsalt |
| Namnnotering | Streptococcus equi |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 500 mg |
| Merck Index | 14,4757 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Procent renhet | 91% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.