Läs mer
STEMCELL Technologies Hyaluronidase
Kvantitet:
300 000 enheter
50 000 enheter
Beskrivning
- Hyaluronidase is a polysaccharidase consisting of a single polypeptide chain of 450 amino acid residues and contains four disulfide bonds
- Hyaluronidase is glycosylated and contains 5% mannose and 2.17% glucosamine (Borders & Raftery)
- Hyaluronidase cleaves endo-N-acetlyhexosaminic bonds in hyaluronic acid and chondroitin sulfate A and C to tetrasaccharide residues, as hyaluronic acid and chondroitin sulfate are often found in connective tissues
- Hyaluronidase is frequently used with other proteases such as collagenase
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Hydrolysis of Hyaluronic Acid |
| Kvantitet | 300 000 enheter |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.