Läs mer
Hyaluronidase, MedChemExpress
Beskrivning
Hyaluronidase (Hyaluronate 4-glycanohydrolase
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hyaluronidase |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 37326-33-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Synonym | Hyaluronate 4-glycanohydrolase Hyaluronoglucosaminidase |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| LEDER | [Hyaluronoglucosaminidase] |
| Kvalitet | Research |