Läs mer
Hyamine Hydroxide, Fisher BioReagents
Produktkod. 11483094
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11483094 500 mL Amber Glass 500ml
1 options
Produktkod. 11483094 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2658500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyamine Hydroxide™
CAS 26248-39-5
Smältpunkt -30°C
Färg Colorless
Densitet 0.933g/cm³
Kokpunkt 65°C
Förpackning Amber Glass
Molekylformel C28H45NO3
Kvantitet 500 mL
Synonym hyamine hydroxide, methylbenzethonium hydroxide, benzyldimethyl 2-2-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl tolyloxy ethoxy ethyl ammonium hydroxide, benzenemethanaminium, n,n-dimethyl-n-2-2-methyl-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl phenoxy ethoxy ethyl-, hydroxide, n-benzyl-n,n-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethanaminium hydroxide, benzenemethanaminium,n,n-dimethyl-n-2-2-methyl-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl phenoxy ethoxy ethyl-,hydroxide 9ci, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium hydroxide, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium hydroxide
InChI-nyckel MJAMCTLGWXIKOT-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)CC(C)(C)C)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[OH-]
IUPAC-namn benzyl-dimethyl-[2-[2-[2-methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 443.672
PubChem CID 168497
Formel vikt 443.7
Fysisk form Liquid