Läs mer
Hyamine Solution 5% (w/v), SLR, Extra Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 12877182 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12877182 1 L Amber glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 12877182 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/9016/15
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 121-54-0
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C27H42ClNO2
MDL-nummer 11742
Kvantitet 1 L
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI-nyckel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC-namn benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Fysisk form Liquid