Beskrivning
- För gelelektrofores
- Används med Hybond blotting membran
- Ren cellulosakvalitet
- Medium våtstyrka
- Slät yta
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Gelelektrofores, Hybond Blotting Membran |
| Typ | Hybond Torkpapper |
| Tjocklek (engelska) | 0,01 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.03 cm |
| Mått (L x B) | 7,9 x 7,9 tum. (20 x 20 cm) |
| Längd (engelska) | 7,9 tum |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (engelska) | 7,9 tum |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |