Läs mer
Stuart™ Hybridiseringsflaska
Produktkod. 11456558
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11456558 300 mm Varje
1 options
Produktkod. 11456558 Leverantör Stuart™ Leverantörsnummer 1623799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 SEK
    1781.19 SEK / Paket med 1
    Save 118.81 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Stuart™ Hybridiseringsflaska för användning med Stuart Hybridiseringsinkubatorer och shakers
  • Välj bland ett brett utbud av tillbehör för Stuart Hybridiseringsinkubatorer
  • Rotisserier och flaskor med olika kapacitet finns tillgängliga för att passa specifika applikationer
Specifikationer
Färg Klar, med röd keps
Diameter (metrisk) Inre 40 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Material Glas, polyester, PTFE
Produkttyp Hybridiseringsflaska