Läs mer
Witeg™ Hybridiseringsflaska med skruvlock GL 45
Produktkod. 10788291
Change view
Längd (metrisk):
273 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10788291 273 mm
1 options
Produktkod. 10788291 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 2 450 127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 SEK
    510.52 SEK / Paket med 1
    Save 59.48 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Dessa hybridiseringsflaskor passar hybridiseringsugnar av typen Hybaid, Bellco, Labline, GFL Heraeus och fler.
  • Med skruvlock GL 45
  • Komplett med silikontätning
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Längd 273 mm, diameter 40 mm
Specifikationer
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Liner material Silikon
Förslutningstyp Skruvlock
Längd (metrisk) 273 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsflaska