Läs mer
Techne™ Hybridiseringsinkubator
Produktkod. 11553859
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11553859 230 V Varje
1 options
Produktkod. 11553859 Leverantör Techne™ Leverantörsnummer 3945502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62025.00 SEK
    57373.33 SEK / Paket med 1
    Save 4651.67 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Temperaturområde: 10° över omgivningstemperatur till 100 °C
HB-3D Hybrigen
  • Temperaturintervall från 10 °C över omgivningen till 80 °C
  • Rymmer upp till 16 mini eller 4 stora glasrör
  • Flexibilitet till ett överkomligt pris som erbjuder utmärkt temperaturnoggrannhet och enhetlighet
  • Hybrigene är ett kompakt, stapelbart alternativ till Hybridizer HB-1D - för när utrymmet är viktigt
  • Stapla upp till 3 ugnar, vilket sparar värdefullt laboratorieutrymme
HB-1D Hybridizer
  • Kompakt, lätt att använda och ger fullständigt skydd mot hybridiseringsrisker
  • Ett temperaturområde på 10 °C över rumstemperatur till 100 °C
  • Hög kapacitet som rymmer upp till 24 minirör eller 6 unika stora rör
  • Hybridiseringar kan utföras med en minimal volym på 5 ml sond
  • Justerbara fötter för att möjliggöra exakt nivellering
  • Unik dubbelglasdörr; tyst och säker, ger ett hållbart skydd
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +10° till 100 °C
Inkluderar Utan rör
Modell HB1D
Hastighet 0,5 till 20 rpm
Temperaturenhetlighet <±1,0 °C
Bredd (metrisk) 285 mm
Vikt (metrisk) 20 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 750 w
Spänning 230 V
Wattal 750 w
Frekvens 50/60 Hz