Läs mer
UVP Hybridiseringsinkubator, tillverkning av rostfritt stål, akrylöverdrag
Produktkod. 11708221
Change view
Mått (L x B x H):
381 x 445 x 406 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11708221 381 x 445 x 406 mm Varje
1 options
Produktkod. 11708221 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95003002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperaturområde: Omgivningstemperatur +10 °C till 99,9 °C
  • Ugnar har dynamisk blandningskapacitet idealisk för att skapa de optimala förhållanden som behövs för cDNA-biblioteksscreeningar, primersyntes och nukleinsyrahybridisering
  • Invändig konstruktion i rostfritt stål är lätt att rengöra
  • Utbud av modeller utformade för att möta användar- eller laboratoriebudgetar
HB-1000 Hybridizer Hybridization Ugn
Ger enhetlig temperatur- och rotationskontroll för noggrann blandning av material.
  • Variabel hastighetskontroll (10 till 15 rpm) av det roterande hjulet möjliggör konsekvent mättnad av prover
  • Mikroprocessor kontrollerar temperaturen exakt
  • Stor LED visar den aktuella temperaturen inne i kammaren
  • Skyddsbrickan är avtagbar för att möjliggöra enkel rengöring av spilld media
  • RPM ratten justerar hastighetskontrollen för det roterande hjulet för enkel borttagning av prover
  • Roterande hjul rymmer tjugo 35 x 150 mm, tio 35 x 300 mm flaskor eller kombinationer
  • Roterande hjuldesign möjliggör förskjuten flaskpositionering för noggrann blandning
  • Roterande hjul kan tas bort och ersättas med vippplatta (rostfritt stål 12,5W x 10D tum)
HB-500 Minidizer Hybridiseringsugn
Designad som en personlig skrivbordsenhet idealisk för användning i laboratorier med låg användning och utrymmesbehov
  • Rotationshastighet inställd på 12 rpm
  • Kammarens insida är tillverkad av rostfritt stål med ett 3/8 tum tjockt b-blockerande akrylkåpa
  • Locket öppnas för enkel åtkomst till flaskkarusellen; karusellen hoppar ut ur kammaren för enkel insättning av flaskor
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Håller Tjugo 35 x 150 mm eller tio 35 x 300 mm flaskor
Temperaturområde (metriskt) Ambient +10° till 99,9 °C
Typ Hybridiseringsinkubator
Visa LED
Hastighet 10 till 15 rpm
Mått (D x B x H) Inredning 273 x 56 x 273 mm
Mått (L x B x H) 381 x 445 x 406 mm
Spänning 230 V
Wattal 1250 w