Learn More
UVP Hybridiseringsinkubator
Description
- Ugnar har dynamisk blandningskapacitet idealisk för att skapa de optimala förhållanden som behövs för cDNA-biblioteksscreeningar, primersyntes och nukleinsyrahybridisering
- Invändig konstruktion i rostfritt stål är lätt att rengöra
- Utbud av modeller utformade för att möta användar- eller laboratoriebudgetar
Ger enhetlig temperatur- och rotationskontroll för noggrann blandning av material.
- Variabel hastighetskontroll (10 till 15 rpm) av det roterande hjulet möjliggör konsekvent mättnad av prover
- Mikroprocessor kontrollerar temperaturen exakt
- Stor LED visar den aktuella temperaturen inne i kammaren
- Skyddsbrickan är avtagbar för att möjliggöra enkel rengöring av spilld media
- RPM ratten justerar hastighetskontrollen för det roterande hjulet för enkel borttagning av prover
- Roterande hjul rymmer tjugo 35 x 150 mm, tio 35 x 300 mm flaskor eller kombinationer
- Roterande hjuldesign möjliggör förskjuten flaskpositionering för noggrann blandning
- Roterande hjul kan tas bort och ersättas med vippplatta (rostfritt stål 12,5W x 10D tum)
Designad som en personlig skrivbordsenhet idealisk för användning i laboratorier med låg användning och utrymmesbehov
- Rotationshastighet inställd på 12 rpm
- Kammarens insida är tillverkad av rostfritt stål med ett 3/8 tum tjockt b-blockerande akrylkåpa
- Locket öppnas för enkel åtkomst till flaskkarusellen; karusellen hoppar ut ur kammaren för enkel insättning av flaskor
Specifications
Specifications
| Håller | 35 x 150 mm flaskor, fyra 50 ml och åtta 15 ml koniska plastflaskor |
| Material | Rostfritt stål, akryl |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivning till 80 °C |
| Typ | Hybridiseringsinkubator |
| Visa | LED |
| Hastighet | 12rpm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 216 x 216 x 168 mm |
| Mått (L x B x H) | 203 x 330 x 229 mm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 500 w |