Läs mer
UVP Hybridiseringsugnsflaskor och tillbehör
Produktkod. 11768231
Change view
Produkttyp:
Akrylkarusell (för övre kammaren)
Hybridiseringsflaska (15 cm L)
Hybridiseringsflaska (30 cm L)
Karusellsats
Rocker bricka
Material:
Borsilikatglas
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Material unitSize
11768231 Hybridiseringsflaska (15 cm L) Borsilikatglas Varje
11788261 Rocker bricka Rostfritt stål Varje
12863396 Karusellsats Borsilikatglas Varje
11778231 Hybridiseringsflaska (30 cm L) Borsilikatglas Varje
12893396 Akrylkarusell (för övre kammaren) Borsilikatglas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11768231 Leverantör UVP Leverantörsnummer 07019401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen, PTFE
Färg rensa
För användning med (applikation) Identifiering av DNA, RNA eller protein
För användning med (utrustning) UVP hybridiseringsugnar
Längd (metrisk) 15 cm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsflaska (15 cm L)
Volym (metrisk) 142.52 mL