Läs mer
Techne™ Hybridiseringsrörhållare
Produktkod. 12066625
Håller:
16 x 15 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12066625
Brand: Techne™ 3945528
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utöka kapaciteten hos din inkubator med dessa delar och tillbehör.
  • Försedd med clips
  • Finns för antingen 16 x 15 ml eller 8 x 50 ml
  • Hjälper till i applikationer som nukleinsyrahybridiseringar såsom Northern (RNA) blottar/hybridiseringar, Southern (DNA) blottar/hybridiseringar, Western (protein) blottar och molekylärbiologiska analyser
Specifikationer
Håller 16 x 15 ml rör
Typ Rörhållare/hållare
För användning med (applikation) Northern, Southern och Western blots, molekylärbiologiska analyser