Läs mer
Techne™ Hybridiseringsrörhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Försedd med clips
- Finns för antingen 16 x 15 ml eller 8 x 50 ml
- Hjälper till i applikationer som nukleinsyrahybridiseringar såsom Northern (RNA) blottar/hybridiseringar, Southern (DNA) blottar/hybridiseringar, Western (protein) blottar och molekylärbiologiska analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 8 x 50 ml rör |
| Typ | Rörhållare/hållare |
| För användning med (applikation) | Northern, Southern och Western blots, molekylärbiologiska analyser |