Läs mer
Axygen™ HybridRack™ Pipettspets, förlängd längd
Produktkod. 30090442 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
300 μl
1000 μl
Färg:
Blått
Grön
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
30090442 10 μl Rött Paket med 960
30090450 1000 μl Blått Paket med 960
30090454 300 μl Grön Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30090442 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer ERF10XTRS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1232.87 SEK
    1178.27 SEK / Paket med 960
    Save 54.60 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
De Axygen HybridRack System kombinerar hållbarhet och funktionalitet för att skapa en ny, miljövänlig pipettspetsprodukt som backas upp av Cornings kvalitet och värde.
  • De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
  • Plastdäcket i kombination med kartongbasen ger en stabil pipetteringsplattform. De HybridRack är designad för slutanvändare att pipettera direkt från den, även när man använder ett flerkanaligt instrument.
  • Kartongbasen kan enkelt återvinnas genom de flesta lokala återvinningsprogram.
  • Alla HybridRack artikelnummer tillhandahålls sterila. Filtrerat, Maxymum Recovery , och icke-filtrerade konfigurationer är tillgängliga.
  • De HybridRack Systemet tillverkas i USA vid en ISO 13485, ISO 14001 och EnergyStar-registrerad anläggning.
  • Pipettspetsarna som ingår i HybridRack erbjuder är samma tips som Axygen MultiRack produktlinje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Rött
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
Produkttyp Pipettspets
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal passform
Graderad Nej