Description
De Axygen HybridRack System kombinerar hållbarhet och funktionalitet för att skapa en ny, miljövänlig pipettspetsprodukt som backas upp av Cornings kvalitet och värde.
- De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
- Plastdäcket i kombination med kartongbasen ger en stabil pipetteringsplattform. De HybridRack är designad för slutanvändare att pipettera direkt från den, även när man använder ett flerkanaligt instrument.
- Kartongbasen kan enkelt återvinnas genom de flesta lokala återvinningsprogram.
- Alla HybridRack artikelnummer tillhandahålls sterila. Filtrerat, Maxymum Recovery , och icke-filtrerade konfigurationer är tillgängliga.
- De HybridRack Systemet tillverkas i USA vid en ISO 13485, ISO 14001 och EnergyStar-registrerad anläggning.
- Pipettspetsarna som ingår i HybridRack erbjuder är samma tips som Axygen MultiRack produktlinje.
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Grön |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Förlängd längd |
| Produkttyp | Pipettspets |
| Färgkod | Grön |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Show More |