Läs mer
Axygen™ HybridRack™ Pipetspets, förlängd längd, Maxymum Recovery Yta
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Beskrivning
De Axygen HybridRack System kombinerar hållbarhet och funktionalitet för att skapa en ny, miljövänlig pipettspetsprodukt som backas upp av Cornings kvalitet och värde.
- De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
- Plastdäcket i kombination med kartongbasen ger en stabil pipetteringsplattform. De HybridRack är designad för slutanvändare att pipettera direkt från den, även när man använder ett flerkanaligt instrument.
- Kartongbasen kan enkelt återvinnas genom de flesta lokala återvinningsprogram.
- Alla HybridRack artikelnummer tillhandahålls sterila. Filtrerat, Maxymum Recovery , och icke-filtrerade konfigurationer är tillgängliga.
- De HybridRack Systemet tillverkas i USA vid en ISO 13485, ISO 14001 och EnergyStar-registrerad anläggning.
- Pipettspetsarna som ingår i HybridRack erbjuder är samma tips som Axygen MultiRack produktlinje.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Maxymum Recovery Yta |
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Förlängd längd |
| Produkttyp | Pipettspets |
| Färgkod | Grön |
| Visa mer |