Läs mer
Axygen™ HybridRack™ Pipettspets, standard
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30090455 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
100 μl
200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
30090455 20 μl Paket med 960
30090437 100 μl -
30090444 200 μl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30090455 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer ERF20RS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
De Axygen HybridRack System kombinerar hållbarhet och funktionalitet för att skapa en ny, miljövänlig pipettspetsprodukt som backas upp av Cornings kvalitet och värde.
  • De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
  • Plastdäcket i kombination med kartongbasen ger en stabil pipetteringsplattform. De HybridRack är designad för slutanvändare att pipettera direkt från den, även när man använder ett flerkanaligt instrument.
  • Kartongbasen kan enkelt återvinnas genom de flesta lokala återvinningsprogram.
  • Alla HybridRack artikelnummer tillhandahålls sterila. Filtrerat, Maxymum Recovery , och icke-filtrerade konfigurationer är tillgängliga.
  • De HybridRack Systemet tillverkas i USA vid en ISO 13485, ISO 14001 och EnergyStar-registrerad anläggning.
  • Pipettspetsarna som ingår i HybridRack erbjuder är samma tips som Axygen MultiRack produktlinje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Gult
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Produkttyp Pipettspets
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Material Polypropen
Examen Hold (Håll)