Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipetspets, standard, Maxymum Recovery Yta
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30090427 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
20 μl
100 μl
200 μl
missing translation for 'unitSize'
Paket med 960
Artikelnummer. 30090427
missing translation for 'mfr': Axygen™ ERF100LRS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
De Axygen HybridRack System kombinerar hållbarhet och funktionalitet för att skapa en ny, miljövänlig pipettspetsprodukt som backas upp av Cornings kvalitet och värde.
  • De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
  • Plastdäcket i kombination med kartongbasen ger en stabil pipetteringsplattform. De HybridRack är designad för slutanvändare att pipettera direkt från den, även när man använder ett flerkanaligt instrument.
  • Kartongbasen kan enkelt återvinnas genom de flesta lokala återvinningsprogram.
  • Alla HybridRack artikelnummer tillhandahålls sterila. Filtrerat, Maxymum Recovery , och icke-filtrerade konfigurationer är tillgängliga.
  • De HybridRack Systemet tillverkas i USA vid en ISO 13485, ISO 14001 och EnergyStar-registrerad anläggning.
  • Pipettspetsarna som ingår i HybridRack erbjuder är samma tips som Axygen MultiRack produktlinje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Maxymum Recovery Yta
Volym (metrisk) 100 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Gult
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Produkttyp Pipettspets
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Material Polypropen
Examen Hold (Håll)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt