Läs mer
Axygen™ HybridRack™ Pipetspets, standard, Maxymum Recovery Yta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30090433 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
100 μl
200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 30090433
Brand: Axygen™ ERF20LRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
De Axygen HybridRack System kombinerar hållbarhet och funktionalitet för att skapa en ny, miljövänlig pipettspetsprodukt som backas upp av Cornings kvalitet och värde.
  • De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
  • Plastdäcket i kombination med kartongbasen ger en stabil pipetteringsplattform. De HybridRack är designad för slutanvändare att pipettera direkt från den, även när man använder ett flerkanaligt instrument.
  • Kartongbasen kan enkelt återvinnas genom de flesta lokala återvinningsprogram.
  • Alla HybridRack artikelnummer tillhandahålls sterila. Filtrerat, Maxymum Recovery , och icke-filtrerade konfigurationer är tillgängliga.
  • De HybridRack Systemet tillverkas i USA vid en ISO 13485, ISO 14001 och EnergyStar-registrerad anläggning.
  • Pipettspetsarna som ingår i HybridRack erbjuder är samma tips som Axygen MultiRack produktlinje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Maxymum Recovery Yta
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Gult
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Produkttyp Pipettspets
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Material Polypropen
Examen Hold (Håll)