Läs mer
Cytiva HyCell™ TransFx™ H Media
Produktkod. 15280496
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15280496 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 15280496 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30939.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 SEK
    857.16 SEK / Paket med 1
    Save 437.84 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
I lager
HyCell TransFx-H media för transient transfektion av HEK293-celler och produktion av en mängd olika rekombinanta proteiner tillverkade under cGMP i ISO-kompatibla anläggningar.
Höjdpunkter:
  • Definierad hydrolysatfri ADCF cellodlingsmedieformulering
  • Stöder transient transfektion och tillväxt av flera HEK293-cellinjer
  • Stöder det övergående uttrycket av en mängd olika rekombinanta proteiner
  • Samma media för transient transfektion och produktion
  • Utvecklad genom vår Metabolic Pathway Design-process för hög transfektionseffektivitet, höga livsdugliga cellutbyten och rekombinant proteinproduktion
  • Komponentspårbarhet
  • Tillverkad under cGMP i ISO-kompatibel anläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp HyCell TransFx-H flytande medium - 1000 ml
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Kvantitet 1000 ml
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus